Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thioninacetat, rein, hochreines, biologisches Färbemittel
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thionin acetate |
Namenshinweis | Pure |
Farbstoffgehalt | 85% min. |
Beilstein | 27, 392 |
Merck Index | 14, 9346 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: ca 2.5g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol |
Infrarotspektrum | Echt |
Lambda max. | 597 to 601nm (in water) |
Formelmasse | 287.33 |
Güte | Rein |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Thionin acetate, high purity biological stain
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Thionin acetate