Learn More
Thioisobutyramid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thioisobutyramide |
Schmelzpunkt | 45°C to 48°C |
Strukturformel | (CH3)2CHC(=S)NH2 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1098427 |
Formelmasse | 103.18 |
Reinheit (%) | 95% |
Physikalische Form | Fest |