Learn More
Thioglycolsäure, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Beschreibung
Thioglycolsäure, reinst, SLR
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -16°C |
Farbe | Farblos |
pH | 1.5 |
Siedepunkt | 220°C |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Menge | 250 mL |
Formelmasse | 92.11g/mol |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Mercaptoacetic acid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.