Learn More
Thiodiglykolanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495383
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3261-87-8
Summenformel C4H4O3S
Molekulargewicht (g/mol) 132.133
MDL-Nummer MFCD00051689
InChI-Schlüssel RIIUAPMWDSRBSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiodiglycolic anhydride, 1-oxa-4-thia-cyclohexan-2,6-dione
PubChem CID 137871
IUPAC-Name 1,4-Oxathian-2,6-Dion
SMILES C1C(=O)OC(=O)CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiodiglycolic anhydride
Schmelzpunkt 95°C to 100°C
Beilstein 112528
Formelmasse 132.13
Reinheit (%) 98%
Menge 25 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive