Learn More
Thiodiglykolsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10071650
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
1kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-93-3
Summenformel C4H6O4S
Molekulargewicht (g/mol) 150.148
MDL-Nummer MFCD00004359
InChI-Schlüssel UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiodiglycolic acid, 2,2'-thiodiacetic acid, thiodiacetic acid, mercaptodiacetic acid, tdga, dicarboxymethyl sulfide, thiodi acetic acid, carboxymethylthio acetic acid, 2,2'-thiodiethanoic acid, thiodiglycollic acid
PubChem CID 31277
ChEBI CHEBI:35012
IUPAC-Name 2-(Carboxymethylsulfanyl)Essigsäure
SMILES C(C(=O)O)SCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiodiglycolic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 128,0°bis 131,0 °C
Farbe Grau nach Weiß
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel S(CH2CO2H)2
Beilstein 03, 253
Merck Index 15, 9484
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, unlöslich in Benzol
Formelmasse 150.15
Reinheit (%) 98%
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver