Learn More
Thiobenzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Thiobenzamide is useful for the preparation of amide and amidine adducts. It is also used to prepare 4-oxo-4H-chromene-3-carbothioic acid N-phenylamides. Further, it acts as a raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thiobenzamid ist nützlich für die Herstellung von Amid- und Amidin-Addukten. Es wird auch zur Herstellung von 4-oxo-4H-Benzopyran-3-Carbothiosäure-N-Phenylamiden verwendet. Darüber hinaus fungiert es als Rohmaterial für die organische Synthese.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Thiobenzamid ist nützlich für die Herstellung von Amid- und Amidin-Addukten. Es wird auch zur Herstellung von 4-oxo-4H-Benzopyran-3-Carbothiosäure-N-Phenylamiden verwendet. Darüber hinaus fungiert es als Rohmaterial für die organische Synthese.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thiobenzamide |
Schmelzpunkt | 114°C to 118°C |
Flammpunkt | 120°C (248°F) |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 606021 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 137.21 |
Reinheit (%) | 98% |