Learn More
Thiobenzamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10781241
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2227-79-4
Summenformel C7H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 137.20
MDL-Nummer MFCD00008060
InChI-Schlüssel QIOZLISABUUKJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiobenzamide, benzothioamide, benzamide, thio, benzothiamide, tiobenzamide, phenylthioamide, tiobenzamide italian, unii-8799vm9sxc, benzene-1-carbothioamide, aminophenylmethane-1-thione
PubChem CID 683563
ChEBI CHEBI:80418
IUPAC-Name Benzolcarbothioamid
SMILES NC(=S)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiobenzamide
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt 114°C to 118°C
Farbe Gelb nach grün
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CSNH2
Menge 50 g
Beilstein 09, 424
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 137.21
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiobenzamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.