Learn More
Thioacetamid, ACS, ≥99.0 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15617380
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
ACS-Reagenz, für die Fällung (von Schwermetallen), ≥ 99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-55-5
Summenformel C2H5NS
Molekulargewicht (g/mol) 75.13
MDL-Nummer MFCD00008070
InChI-Schlüssel YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Thioacetamid, Acetothioamid, Thiacetamid, Acetamid, thio, Thioacetimidinsäure, Acetimidinsäure, Thio, RCRA-Abfallnummer u218, Essigsäure, Thiono-, Amid, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
PubChem CID 2723949
ChEBI CHEBI:32497
IUPAC-Name Ethanthioamid
SMILES CC(N)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioacetamid
Schmelzpunkt 108 °C bis 112 °C
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel CH3CSNH2
Menge 50 g
Beilstein 506006
Formelmasse 75.13 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thioacetamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: thioacetamide