Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ sterile Multiwell-Platten mit Deckel
Zellkulturplatte für die Geweberekonstruktion in vitro. Greiner Bio-One ThinCert™ sterile Multiwell-Platten mit Deckel sind für den Einsatz mit Zellkultureinsätzen optimiert.
1725.00 CHF - 2070.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Polystyrol
Bodenform Flach
Farbe Durchsichtig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Wellanzahl Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Wellanzahl Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10125173
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
657110
6 30 ml
1725.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10034063
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
665110
12 10 mL
2070.00 CHF
60 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Tiefe Wells ermöglichen ein größeres Volumen des Mediums für die Lufthub-Kultur
  • Bestehen aus Kerben zum Fixieren der eingesetzten ThinCert™ Zellkultureinsätze
  • Enthält Deckel mit Kondensationsringen
  • Auch als 6 und 12 Well erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Polystyrol
Durchsichtig
Rechteckig
Deckel
86 mm
Inklusive Verschluss
Flach
Polystyrol
Steril
128,9 mm