Learn More
BRAND™ Dünnwandige PCR-Röhrchen, 0,5 ml, mit montierten Verschlusskappen
Hergestellt ohne Schmiermittel oder chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren können. 0,5-ml-PCR-Röhrchen mit angeschlossenen Verschlusskappen - dünnwandig, autoklavierbar, RNase-, DNase- und DNA-frei. Unsteril erhältlich. Gleichmäßige Wände für einheitliche, präzise Wärmeübertragung. Leicht zu öffnende, flache Kappen bilden eine dichte Versiegelung zur Verhinderung von Probenverdunstung. Kompatibel mit den meisten Thermocyclern.
Marke: BRAND™ 781311
60.23 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ohne Schmiermittel und chemische Zusatzstoffe, die zu einer Kontamination von Reagenzien und Proben führen könnten
- Die dünnen, gleichmäßigen Wände ermöglichen eine einheitliche, genaue Wärmeübertragung
- Autoklavierbar
- RNase-, DNase- und DNA-frei
- Mit den meisten Thermocyclern kompatibel
- Die angebrachten flachen Verschlüsse schließen dicht ab und verhindern so eine Probenverdunstung, lassen sich jedoch einfach öffnen
Spezifikation
RNase-, DNase- und DNA-frei | |
0,5 mL | |
Thermocycler für herausragende reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
0,5 mL |
Rosé | |
1000 Packung | |
Unsteril | |
Flach | |
Ja | |
Tube | |
Dünnwandige PCR-Röhrchen |