Learn More
Thieno-[2,3-b]-pyridin-2-carbaldehyd, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10371043
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 53174-98-4
Summenformel C8H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 163.194
MDL-Nummer MFCD07772791
InChI-Schlüssel HGZQKYOLRLVMHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thieno 2,3-b pyridine-2-carbaldehyde, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylthieno 2,3-b pyridine, thiopheno 2,3-b pyridine-2-carbaldehyde
PubChem CID 289925
IUPAC-Name Thieno[2,3-b]Pyridin-2-Carbaldehyd
SMILES C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thieno[2, 3-b]pyridine-2-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 163.2
Reinheit (%) 97%