Learn More
Thieno-[2,3-b]-pyridin-2-ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10371473
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 131337-81-0
Summenformel C8H7NOS
Molekulargewicht (g/mol) 165.21
MDL-Nummer MFCD07772792
InChI-Schlüssel XLUKSWZEEAGBDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym thieno 2,3-b pyridin-2-ylmethanol, thieno 2,3-b pyridine-2-methanol, thieno 2,3-b pyridin-2-yl methanol, acmc-1bz5x, thieno 2,3-b pyridine-2-ylmethanol, 2-hydroxymethylthieno 2,3-b pyridine, thiopheno 2,3-b pyridin-2-ylmethan-1-ol
PubChem CID 7162092
IUPAC-Name Thieno[2,3-b]Pyridin-2-ylmethanol
SMILES C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thieno[2, 3-b]pyridin-2-ylmethanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 165.22
Reinheit (%) 97%