Learn More
Thiamphenicol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15710899
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15318-45-3
Summenformel C12H15ClNO5S
Molekulargewicht (g/mol) 356.22
InChI-Schlüssel OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N
Synonym thiamphenicol, thiophenicol, thiamcol, +-thiamphenicol, raceophenidol, thiocymetin, dextrosulphenidol, thiamphenicolum, d-thiocymetin, d-thiophenicol
PubChem CID 27200
ChEBI CHEBI:32215
IUPAC-Name 2,2-dichlor-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamid
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiamphenicol
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: difficulty soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 356.22
Reinheit (%) 98%