Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thiamin Hydrochlorid 98.5-101.5 %
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thiamine hydrochloride |
Namenshinweis | 98.5-101.5% |
Schmelzpunkt | 250.0°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5 to 101.5% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 100 g |
Beilstein | 27, IV, 1766 |
Merck Index | 15, 9447 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Thiamine hydrochloride
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Thiamine hydrochloride