Learn More
Sonoco™ ThermoSafe Insulated Storage and Transport Chests
Dry ice storage chests provide mobile, non-electrical low-temperature maintenance for a wide variety of laboratory and field applications. Ideal for dry ice or wet ice storage, hot storage, or field collection.
1120.00 CHF - 1625.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Lagerung von Trockeneis und Nasseis, kurzzeitige Gefrier- und Heißlagerung
Material Polyethylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Typ Bauweise/Design Verschlusstyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Typ Bauweise/Design Verschlusstyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
17888703
Unterlagen ansehen
Sonoco™
301
28.12 x 19.12 x 25.25 in. (71.43 x 48.57 x 64.13 cm) Lagerungs- und Transportbehälter Keine Griffe Aufklappbar
1625.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964200
Unterlagen ansehen
Sonoco™
303
23 x 22 x 20,75 Zoll (58,42 x 55,88 x 52,70 cm) Lagerungs- und Transportbehälter Keine Griffe Aufklappbar
1120.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ideal for dry ice and wet ice storage, short-term frozen and hot storage.
  • Hard cased units that provide low-cost storage. Units are low maintenance and easy to clean.
  • Available in different sizes for different durations.
  • Dollies are sold separately.
  • Long term usage, all components can be replaceable.
  • Units must be filled, or dunnage added to the unit, for maximum average holding time.
Bestellinformation
Dollies not included
Spezifikation
Spezifikation
Ideal für die Lagerung von Trockeneis und Nasseis, kurzzeitige Gefrier- und Heißlagerung
Polyethylen