Learn More
Thermo Scientific™ ThermoFlex Kühler
Minimiert den Platzbedarf, sogar im Vergleich zu Kühlern mit kleineren Stellflächen.
Marke: Thermo Scientific™ 1214C10500200400
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Internes Überdruckventil
- Anwenderdefinierte Temperatur- und Druckalarme
- Eine intuitive Anwenderoberfläche für eine einfache Bedienung
- Integrierter Trichter für einfaches Befüllen
- Der Vollstromfilter sorgt für saubere Flüssigkeit, um Ihre Anwendung zu schützen und die Lebensdauer des Umwälzsystems zu maximieren
- Das leicht abnehmbare Kondensatorgitter und der Luftfilter ermöglichen eine schnelle und einfache Reinigung, um die Kühlleistung zu optimieren und die Lebensdauer der Komponenten zu maximieren
- Luft- und Wasserfilter können im laufenden Betrieb ausgetauscht werden
- Innovative, patentierte Verpackung für eine schnelle Installation
- Kurzanleitung für unkomplizierte Inbetriebnahme in wenigen Minuten
- Durch die moderne Konstruktion müssen zwei Seiten des Gerätes nicht frei bleiben, sodass es in einer Ecke platziert werden kann und trotzdem seine volle Kühlleistung beibehält.
Spezifikation
2,2 kW (20 °C Sollwert und 25 °C Umgebungstemperatur) | |
Geeignet für eine Reihe von Anwendungen zur Leitungswasserkühlung | |
230 V, 50 Hz |
5 °C bis 40 °C | |
±0.1°C accuracy |