Learn More
Oakton™ Digi-Sense™ FEP-isolierte Sonden
Diese Messfühler eignen sich für die langfristige Immersion in schwach ätzenden Umgebungen. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ FEP-isolierte Sonden zeichnen sich durch Flexibilität sowie durch ihre versiegelte Spitze aus und eignen sich für raue Umgebungen oder zum Eintauchen in Flüssigkeiten. Hervorragend für den alltäglichen allgemeinen Gebrauch geeignet.
Marke:  Oakton™ 08466-83
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11771349
  • 41.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Alle Isolierdrahtsonden haben glatt isoliertes Kabel ohne Griff und sind mit ANSI-farbkodierten Ministeckverbindern ausgestattet: Typ J – schwarz, Typ K – gelb und Typ T – blau. Hergestellt aus AWG 24-Kabel für eine schnelle Reaktionszeit zusammen mit der Fähigkeit, an schwer zugänglichen Stellen eingesetzt zu werden
  • Isoliert mit FEP-abgedichteter Verbindung
  • Jede Sonde ist hermetisch versiegelt und mit 25 psi getestet
  • Kann für Anwendungen verwendet werden, die eine isolierte Verbindung erfordern.
  • Reaktionszeit: 0.75 Sekunden oder mehr
  • Sonderanfertigungen oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage lieferbar
  • Isolierdrahtsonde mit Einzeldraht-FEP und FEP-Ummantelung
  • Jede Sonde ist hermetisch versiegelt und bis 25 psi getestet
  • Leicht zu reinigen für mehrere Nutzungen in verschiedenen Anwendungen
  • Typ “T” wird für niedrige Temperaturen empfohlen
  • Sonden Typ J keiner Feuchtigkeit aussetzen, da sie rosten
Spezifikation
Spezifikation
Thermoelement-Sonde
204 °C
-200 °C
-200 bis +204 °C