Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Validierungsdokumentation für die Wasseraufbereitung für Thermo Scientific™ Barnstead LabTower II
Für OEM-Dienstleister (Original Equipment Hersteller) für Thermo Fisher Scientific sind alle zur Optimierung der Effizienz konzipierten Protokolle in jeder Thermo Scientific Dokumentation zur Validierung von Wasseraufreinigung für Thermo Scientific Barnstead LabTower TII enthalten
Marke:  Unity Lab Services™ IOQDOCE50134156
Artikelnummer. 15827336
  • 1790.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
IQ/OQ-Dokumentationen entsprechend der gesetzlichen Anforderungen und Branchenstandards für die Konformität von Instrumenten. Unsere Dokumente werden durch jährliche Überprüfungen auf dem neuesten Stand gehalten. Wir arbeiten direkt mit unseren Produktexperten zusammen, um die aktuellsten Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific Wasseraufbereitung einschließlich Thermo Scientific Barnstead LabTower II
Documentation Only for the following, Services Not Included: Validation (IQ/OQ) includes a standardized protocol procedure, IQ: Verify Installation and environmental conditions, OQ: Verify operation to design specification, Flow Adjustment, Water Pressure, Resistivity, Power Failure testing.
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
IQ/OQ-Dokumentation