Learn More
Thermo Scientific™ VersiPlate PCR Strip Tube Plate, 96-well, low profile, white
Flexible 96-Well Mikrotiterplatten aus Röhrchen mit flachem Design für PCR- und qPCR-Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ AB1800W
117.76 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15205156
  • 256.00 CHF / 1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific VersiPlates sind einzigartig – jeder Strip mit jeweils acht Röhrchen kann zum üblichen 12 x 8- oder 96-Well-ANSI-Format verbunden werden. Durch die kleinen Abreißpunkte zwischen den Strips können einzelne Strips oder so viele, wie für das jeweilige Experiment benötigt, abgetrennt werden.
Die Thermo Scientific VersiPlates sind einzigartig – alle Strips mit jeweils acht Röhrchen können zum üblichen 12 x 8- oder 96-Well-ANSI-Format verbunden werden. Durch die kleinen Abreißpunkte zwischen den Streifen können einzelne Streifen oder so viele, wie für das jeweilige Experiment benötigt, abgetrennt werden.
Besonderheiten
  • Einfachere Probenhandhabung, da mehrere Probenstreifen gleichzeitig verarbeitet werden können
  • Weniger verbrauchsbedingte Abfälle, da nur die erforderliche Anzahl von Streifen entfernt werden muss, während der Rest für das nächste Experiment gelagert wird
  • Für den Einsatz mit oder ohne VersiFrame geeignet;#.
  • Der wiederverwendbare Polycarbonatrahmen kann als nützliches Gestell für eine VersiPlate oder eine beliebige Anzahl von Röhrchen mit flachem Profil dienen und erleichtert das Laden von Proben in Thermocycler
  • Das flache Format der VersiPlate hat ein geringeres Totvolumen, wodurch die Probenverdunstung reduziert wird
  • Erhältlich in Weiß, das die Signalreflexion verbessert, Variationen reduziert und die Empfindlichkeit von qPCR-Assays erhöht
  • Höchstfüllvolumen von 0,2 ml
  • Kann mit allen Thermo Scientific VersiCap™ Matten, Deckelstreifen, Klebefolien und Heißsiegeln verwendet werden
Anwendungen
  • PCR
  • qPCR/Echtzeit-PCR
Certifications
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
25 Platte
Weiß
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
0,2 ml
0,2 ml
Flaches Profil
Zertifiziert RNase-/DNase-frei
VersiPlate
PCR-Mikrotiterplatte
Polycarbonat
96
25 Platten