Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Validierungsservice für Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlgeräte
Bleiben Sie konform mit unserer branchenweit exklusiven, kostenlosen Requalifizierungsgarantie, die bei jedem Thermo Scientific Ultra-Niedrigemperatur-Tiefkühlgerät folgender Modelle inbegriffen ist: Thermo Scientific TDE, Forma FDE, Revco RDE, Isotemp IUE
Marke:  Unity Lab Services™ IOQPCKE89003484
2359.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16484984
  • 2776.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
IQ
  • Auspacken, Montage und Installation Verifiziert, dass die Geräte, Handbücher, Verbrauchsmaterialien und weiteres Zubehör unbeschädigt wie im Auftrag angegeben geliefert wurden. Überprüft, ob die Ausrüstung montiert und installiert ist und ob erste Diagnosetests durchgeführt wurden. Alle während der Montage und Installation festgestellten anormalen Ereignisse wurden dokumentiert.
  • Versorgung, Einrichtung und Umgebung Verifiziert, dass der Installationsstandort die vom Hersteller angegebenen Umgebungsanforderungen zufriedenstellend erfüllt.
OQ Systemkomponenten-Daten Detaillierte Konfigurationsinformationen für jede Systemkomponente wurden aufgezeichnet.
  • OQ-Grenzwerte: Aufzeichnung einer Liste der vom Hersteller empfohlenen Grenzwerte, um sicherzustellen, dass das System wie erwartet funktioniert.
  • Funktionstests und -ergebnisse der Ausrüstung: Testen Sie wichtige Gerätefunktionen, um sicherzustellen, dass das Gerät wie vom Hersteller vorgesehen und vom Anwender benötigt funktioniert. Hierbei handelt es sich um eine Reihe ausgewählter wichtiger Geräteparameter für Tests gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck des Geräts.
- Wichtige Tests: Tür offen, Stromausfall, Temperaturalarme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlgeräte einschließlich Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlgeräte der Modelle:Thermo Scientific TDE, Forma FDE, Revco RDE, Isotemp IUE
Die Validierung (IQ/OQ) umfasst ein standardisiertes Protokollverfahren, IQ:Überprüfung der Installations- und Umgebungsbedingungen, OQ:Überprüfung des spezifikationsgemäßen Betriebs, Temperatur-Mapping bei leerer Kammer und bei offener Tür und Leistungsverlusttest.
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
Anreise in größere Ballungsgebiete. Installation ist nicht enthalten. Das Gerät muss 24 Stunden vor einer Vor-Ort-Wartung eingeschaltet werden und auf Temperatursollwert sein.