Learn More
Unity Lab Services™ Validierungsdokumentation für Thermo Scientific™ Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlgeräte
Für OEM-Dienstleister für Thermo Fisher Scientific sind alle zur Optimierung der Effizienz konzipierten Protokolle bei den Thermo Scientific Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlgeräten folgender Modelle inbegriffen: Modelle der Serien Thermo Scientific TSX, Forma89000 (ab 2018), Herafreeze HLE, RevCo RLE, Thermo Scientific TLE
Marke:  Unity Lab Services™ IOQDOCE89003810
Artikelnummer. 16275342
  • 1191.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
IQ/OQ-Dokumentationen entsprechend der gesetzlichen Anforderungen und Branchenstandards für die Konformität von Instrumenten. Unsere Dokumente werden durch jährliche Überprüfungen auf dem neuesten Stand gehalten. Wir arbeiten direkt mit unseren Produktexperten zusammen, um die aktuellsten Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlgeräte einschließlich Thermo Scientific Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlgeräte der Modelle:Thermo Scientific TSX Serie (nach 2018), Forma 89000 Serie, HERAFreeze HLE, Revco RLE, Thermo Scientific TLE
Documentation Only for the following, Services Not Included: Validation (IQ/OQ) includes a standardized protocol procedure, IQ: Verify Installation and environmental conditions, OQ: Verify operation to design specification, perform empty chamber temperature mapping, open door and power loss testing.
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
IQ/OQ-Dokumentation