Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Validierungsservice für Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlgerät
Bleiben Sie konform mit unserer branchenweit exklusiven, kostenlosen Requalifizierungsgarantie, die bei jedem Thermo Scientific Validierungsservice für Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlgeräte der Serien Forma 900, Herafreeze HFUB und HFC, Thermo Scientific TSC und TSE, RevCo ExF, RevCo CxF, Thermo Scientific ULT10140 und ULT7150 im Preis inbegriffen ist
Marke:  Unity Lab Services™ IOQPCKE89003481
2359.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15671589
  • 2776.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
IQ
  • Auspacken, Montage und Installation Verifiziert, dass die Geräte, Handbücher, Verbrauchsmaterialien und weiteres Zubehör unbeschädigt wie im Auftrag angegeben geliefert wurden. Überprüft, ob die Ausrüstung montiert und installiert ist und ob erste Diagnosetests durchgeführt wurden. Alle während der Montage und Installation festgestellten anormalen Ereignisse wurden dokumentiert.
  • Versorgung, Einrichtung und Umgebung Verifiziert, dass der Installationsstandort die vom Hersteller angegebenen Umgebungsanforderungen zufriedenstellend erfüllt.
OQ
  • Systemkomponenten-Informationen Detaillierte Konfigurationsinformationen für jede Systemkomponente wurden aufgezeichnet.
  • OQ-Grenzwerte: Aufzeichnung einer Liste der vom Hersteller empfohlenen Grenzwerte, um sicherzustellen, dass das System wie erwartet funktioniert.
  • Funktionstests und -ergebnisse der Ausrüstung: Testen Sie wichtige Gerätefunktionen, um sicherzustellen, dass das Gerät wie vom Hersteller vorgesehen und vom Anwender benötigt funktioniert. Hierbei handelt es sich um eine Reihe ausgewählter wichtiger Geräteparameter für Tests gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck des Geräts.
Wichtige Tests: Tür offen, Stromausfall, Temperaturalarme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlgeräte, einschließlich der Serien Forma 900, HeraFreeze HFUB und HFC, Thermo Scientific TSC und TSE, Revco ExF, RevCo CxF, Thermo Scientific ULT10140 und ULT7150
Branchenweit exklusive Requalifizierungsgarantie ohne Aufpreis. Unity Lab Services ist der einzige OEM-Dienstleister, der eine Garantie zusagt, Instrumente und Ausrüstung kostenlos zu requalifizieren, wenn eine wichtige Komponente versagt, solange die ursprüngliche Werksgarantie oder ein qualifizierender Geräteserviceplan eingehalten wird.
Anreise in die wichtigsten Ballungsgebiete. Die Installation ist nicht enthalten. Das Gerät muss 24 Stunden vor der Vor-Ort-Wartung eingeschaltet und auf den Temperatursollwert eingestellt sein
Die Validierung (IQ/OQ) umfasst ein standardisiertes Protokollverfahren, IQ: Überprüfung der Installations- und Umgebungsbedingungen, OQ: Überprüfung des spezifikationsgemäßen Betriebs, bei offener Tür und Leistungsverlusttest.
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.