Learn More
Thermo Scientific™ pMCS minP-Tluc16 Vector for Luciferase Assays
Fügen Sie Promotor-Sequenzen für Gene von Interesse in Thermo Scientific™ Tluc16-Vektoren ein, um die Genregulation mit dem intrazellulären TurboLuc™ 16 (Tluc16)-Luziferase-Reporter in Luziferase-Assays zu messen.
Marke:  Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15352637
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific pMCS-Tluc16-Vektoren sind Vektoren mit mehreren Klonierungsstellen (MCS), die für die Untersuchung der Genregulation mit dem intrazellulären TurboLuc™16 (Tluc16)-Luziferase-Reporter eine Promotor-Sequenz akzeptieren.
  • Intrazelluläres Luziferase-Gen aus Tluc16, optimiert für hohe Expression in Säugetiersystemen
  • Mehrere Klonierungsstandorte bieten Vielseitigkeit für die Übertragung regulatorischer Elemente von einem Vektor zum anderen
  • Synthetischer polyA-Terminator und Transkriptionelle Pausenstelle (Transcriptional Pause Site, TPS), die stromaufwärts von MCS integriert sind, um unspezifische transkriptionelle Durchlesungen zu minimieren
  • Die Dual-Destabilisierungs-Technologie (DD) reduziert die Ansammlung von Tluc16-Luziferase-mRNA und -Protein in Zellen und verbessert so die Reaktionsgeschwindigkeit des Assays
  • Optimierter minimaler Kernpromotor (minP) und 5'-UTR-Bereich für effiziente Expression von Tluc16-Luziferase
  • Hygromycin-Resistenzgen zur Verwendung als Selektionsmarker zur Erzeugung stabiler Zelllinien von Säugetieren
  • Die vorbereiteten pNF-κB- und pCRE-Tluc16-DD-Vektoren wurden entwickelt, um die Aktivierung von NFκB-Protein und cAMP-bindendem Protein (CREB) in Säugetierzellen zu überwachen
  • Die vorbereitete pEF1α-Varietät enthält eine modifizierte Version des Elongationsfaktor 1α (EF1α)-Promotors für die konstitutive Tluc16-Luziferase-Expression in Säugetierzellen
Tluc16-Luziferase ist eine 16 kDa große, neuartige, intrazelluläre Luziferase, die aus der Metridia-Ruderfußkrebs-Luziferase-Familie abgeleitet wurde. Die Wildtyp-Luziferase wurde modifiziert, um ihre Größe zu reduzieren, ihre Helligkeit zu erhöhen und ihre intrazelluläre Expression zu ermöglichen. Ein synthetischer polyA-Terminator und eine Transkriptionelle Pause-Stelle (Transcriptional Pause Site, TPS) sind vor dem MCS enthalten, um nicht-spezifische transkriptionelle Durchlesung zu minimieren. Die Tluc16-Luziferaseaktivität kann mit dem Thermo Scientific TurboLuc™ einstufigen Leucht-Assay-Kit gemessen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Transkriptionaler Reporter-Vektor
Transfektion
TurboLuc™16-Luziferase
Reporter-Assays
Restriktionsenzym/MCS
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Pierce™
minP