Learn More
Thermo Scientific™ Tuf-gebundene™ PTFE/Silikon Dichtungsscheiben
Diese Scheiben verbinden die Reaktionsträgheit von PTFE mit der Wiederverschließbarkeit von Silikon
Marke: Thermo Scientific™ TS-12720
168.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Strukturell an Silikon gebundenes PTFE; kein Zementaustritt nach dem Durchstechen der Probe mit der Nadel
- Sofortige Abdichtung nach jedem Stich
- Autoklavierbar
- Komprimierbar, um durch Anschmiegen des PTFE an die Dichtfläche einen dichten Verschluss zu gewährleisten
- Die gesamte Scheibe ist mit Standardspritzennadeln und GC-Nadeln mühelos zu durchdringen
Spezifikation
PTFE, Silikon |