Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall X4F and X4FR Pro Centrifuges
Ergonomisches Design, Touchscreen der Pro-Serie gewährleistet leichteres Programmieren und schnellere Ergebnisse, einfaches Aufrufen und Verfolgen aller Läufe, bessere Überwachung des Zustands von Rotor und Zentrifuge.
15848.85 CHF - 23039.63 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15 |
---|---|
Reglertyp | Mikroprozessor |
Max. RZB | 25.830 x g mit 30 x 2 Mikroliter-Rotor |
Max. Geschwindigkeit | 15.200 U/min (30x 2 Mikroliter-Rotor) |
Display | LCD-Anwenderoberfläche mit hohem Kontrast, Drucktaste |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Gekühlt | Spannung | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Gekühlt | Spannung | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17610727
|
Thermo Scientific™
75009026 |
Sorvall X4FR Pro-MD, 220 V | Ja | 220 V | IVD-zertifiziert |
22265.78 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17150589
|
Thermo Scientific™
75009532 |
Sorvall X4F Pro-MD, 208-240 V | No | 208/230 V | IVD-zertifiziert |
16115.18 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17170589
|
Thermo Scientific™
75009541 |
Sorvall X4FR Pro-MD, 220-240 V | Ja | 220/240 V | IVD-zertifiziert |
23039.63 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17190599
|
Thermo Scientific™
75009932 |
Sorvall X4F Pro, 208-240 V | No | 208/230 V | Nur für den allgemeinen Gebrauch |
15848.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17160289
|
Thermo Scientific™
75009941 |
Sorvall X4FR Pro, 220-240 V | Ja | 220/240 V | Nur für den allgemeinen Gebrauch |
22903.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Sorvall™ X4F and X4FR General Purpose Pro Floor Standing Centrifuges provide unmatched performance and versatility with an easy-to-use touch screen interface. Quickly and securely swap between 18 unique rotor options with the tool-less Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange. Save bench space with this floor standing model, standard with lockable casters for easy storage and to facilitate cleaning in clean room environments.
Available for purchase individually or in convenient application-based packages.
- Intuitive touch screen user interface simplifies operation with easily accessible menu bar and centrifuge health icon for at-a-glance monitoring
- Thermo Scientific™ Accumulated Centrifugal Effect (ACE™) integrator function for increased reproducibility
- Thermo Scientific™ SMARTSpin™ imbalance technology optimizes safety and maximizes acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option
- Secure, ergonomic push-button rotor exchange in as little as three seconds with no tools required
- Full chamber access for cleaning convenience and minimizes risk of contamination
- Flexibility to quickly switch between applications and evolve changing laboratory needs
- Biocontainment sealing options for glove-friendly, one-handed open/close capability are ergonomically designed for both right and left-handed operations
- Audible and visual closure cues enhance safety and security
- Biocontainment certification by National Institute for Health Protection, Porton Down, UK or TÜV NORD CERT GmbH, Germany
- Up to 18 unique rotor options, including Fiberlite Carbon Fiber Rotor options, to help maximize performance and flexibility
- Fiberlite carbon fiber rotors are supported by a 15-year warranty and no limitation in cycles of use
- Carbon fiber offers a unique ability to mold each cavity to perfectly fit disposable conical tubes, bottles, and other consumables
- Floor standing model includes lockable casters for easy storage and to facilitate cleaning in clean room environments
- Space saving design with compact dimensions to optimize work area at an ergonomic height
- Lid safety features promote ergonomic sample loading and unloading and enable easy cleaning
- System offers up to 40% energy consumption savings on industry standard protocols, such as standard blood separation or conical tube processing
- Scheduling and compressor on/off capability promotes energy savings
- Fiberlite rotors weigh up to 60% less than metal equivalent rotors and therefore accelerate/decelerate faster translating into reduced energy consumption per run.*
- Event Log, Rotor Log and Chart Data can be exported via USB in CSV or PDF formats
- Programs are downloadable and shareable between units
- Front USB port for easier plug in and data transfer
- Optional Thermo Scientific™ SECURE-Spin™ Mode available, enables advanced and secure control features in the X Pro centrifuges by supporting 21 CFR Part 11 data management compliance and traceability
- Traceable documentation provides audit trail for setting and program changes
- Compatible with Thermo Scientific™ Centri-Log™ Plus Data Management Software enabling remote monitoring of unlimited number of centrifuges and sample tracking with a barcode reader
- Sorvall XF, Sorvall XFR
Spezifikation
EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15 | |
25.830 x g mit 30 x 2 Mikroliter-Rotor | |
LCD-Anwenderoberfläche mit hohem Kontrast, Drucktaste | |
Energieeffizient, weniger Abfall | |
kann bis zu 100 Programme speichern | |
Bis zu 100 Programme über die vollfarbige Berührungsanwendungsoberfläche wählbar | |
18 Rotor options available | |
SMARTSpin Unwuchterkennung, Finger-Klemmschutz, bruchsichere Konstruktion | |
83,5 x 56,6 x 69 cm (32,8 x 22,3 x 27,2 in.) |
Mikroprozessor | |
15.200 U/min (30x 2 Mikroliter-Rotor) | |
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil | |
Rotoren sind separat zu erwerben | |
9 Beschl./10 Verzög. | |
Jeweils | |
Nein | |
Universalzentrifuge | |
Cleanroom compatibility Class ISO 7 according to DIN EN ISO 14644-1 |