Learn More
Epredia™ Section Transfer System™ (STS)
Erleben Sie verbesserte Schnittqualität und Effizienz mit der Epredia™ Section Transfer System™ Lösung.
Marke: Epredia™ 771200
7600.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Reduzieren Sie die manuelle Handhabung, indem Sie mit dem Thermo Scientific™ Section Transfer System™ Schnittbänder automatisch vom Blatt in das Wasserbad übertragen. Die einstellbare laminare Wasserdurchflussrate vermeidet Gewebeschäden und ermöglicht so mehr nutzbare Schnitte pro Block. Die Schnitte werden durch den gleichmäßigen Wasserfluss gestreckt, was zu extrem dünnen und qualitativ hochwertigen Schnittergebnissen führt.
- Wärme- und Beleuchtungsabschaltung
- Separates Bedienfeld für die Temperatursteuerung
- Dehnung von Schnitten und Bändern am Rand des Blatts
- Überspringungsmechanismus
- Separate Ablaufrinne
- Runder, abnehmbarer Wasserbadeinsatz
- Wassertemperatur einstellbar zwischen 20° und 50 °C.
- Beleuchtetes Wasserbad
- In Reihe geschalteter Wasserfilter
- Wasserdurchflussregulator
Spezifikation
Section Transfer System | |
Ja | |
STS: 130 mm | |
100/240 V 50/60 Hz | |
100/240 V |
HM 325, HM 340E, HM 355S | |
STS: 300 mm | |
STS: 300 mm | |
50/60 Hz | |
STS abgeschlossen: 4,4 kg |