Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Bacillus cereus ATCC™ 11778™, Culti-Loops™
Thermo Scientific Remel Bacillus cereus ATCC 11778, Culti-Loops, ATCC:11778TM, Spezies:Bacillus cereus, empfohlene Anwendungen:Gesundheitswesen, Stamm-Bezeichnungen:FDA-Stamm PCI 213 [ATCC 9634, NCTC 10320, S.A. Waksman Stamm O]
Marke:  Thermo Scientific™ R4601220
201.21 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12928858
  • 289.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific Remel Bacillus cereus ATCC 11778, Culti-Loops, ATCC:11778TM, Spezies:Bacillus cereus, empfohlene Anwendungen:Gesundheitswesen, Stamm-Bezeichnungen:FDA-Stamm PCI 213 [ATCC 9634, NCTC 10320, S.A. Waksman Stamm O]
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000), oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen. Culti-Loops werden für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikations-Kits sowie zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen. Mycobacti-Loops sind gebrauchsfertige Einmal-Impfösen, die stabilisierte, konservierte und lebensfähige Mikroorganismen enthalten.
Bestellinformation
Culti-Loop-Produkte sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen. Jeder Mycobacti-Loop ist einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält eine Impföse. BactiDisk Produkte sind in 10 Scheiben pro Fläschchen verpackt.
Certifications
Culti-Loops tragen das CE-Zeichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bacillus cereus
Culti-Loops
FDA-Stamm PCI 213 [ATCC 9634, NCTC 10320, S.A. Waksman Stamm O]
11778™*
5 Impfösen/Packung
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.