Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well Plates for Pierce™ Quantitative Fluorometric Peptide Assay
Messen Sie die Gesamt-Peptidkonzentration mittels einer Misch- und Messmethode mit Fluoreszenz-Mikrotiterplatten, die eine verbesserte Empfindlichkeit, Reproduzierbarkeit und Anwenderfreundlichkeit bei Verwendung des Thermo Scientific™ Pierce™ quantitativen Fluoreszenz-Peptidassays bietet.
Marke: Thermo Scientific™ 88378
Beschreibung
Zu den Reagenzien des Pierce quantitativen Fluoreszenz-Peptidassays gehören Peptidassay-Puffer, ein fluoreszierendes Peptid-Markierungsreagenz und ein Peptid-Verdauassay-Standard für die quantitative Messung von Peptidkonzentrationen. In diesem Assay werden Peptide mit einem aminreaktiven fluoreszierenden Reagenz spezifisch am Aminoterminus markiert, und die fluoreszierend markierten Peptide werden mit 390 nm (Anregung) und 475 nm (Emission) nachgewiesen.
Das Thermo Scientific Pierce quantitative Fluoreszenz-Peptidassay ist ein empfindliches Misch-und-Mess-Fluoreszenz-Mikrotiterplattenassay für die quantitative Messung von Peptiden und Peptidmischungen.
- Empfindlich – Präziser Nachweis von Einzelpeptiden oder Peptidmischungen von nur 5,0 μg/ml
- Robust – Assay-Leistung nach strengen Kriterien geprüft, sowohl an Peptid- als auch an Peptid-Verdaumischungen
- Robuster Peptid-Verdaustandard – Kit enthält einen validierten Peptid-Verdaustandard zur besseren Reproduzierbarkeit der Quantifizierung
- Kompatibel – Funktioniert mit einer Vielzahl von Reagenzien, auch solchen, die in der Massenspektrometrie für die Probenvorbereitung verwendet werden
- Praktisch – Einfaches Misch-und-Messformat und stabiles Fluoreszenzsignal, das nach 5 Minuten bis zu mehreren Stunden abgelesen werden kann
Aufgrund des Markierungsmechanismus des Fluoreszenz-Assay-Reagenzes eignet sich dieser Assay für die quantitative Messung von synthetischen Peptiden sowie von Peptid-Verdaumischungen. Ein qualitativ hochwertiger Peptidverdau-Referenzstandard zur Erzeugung von linearen Standardkurven und als Kalibrierkontrolle für verbesserte Genauigkeit und Reproduzierbarkeit ist im Lieferumfang enthalten. Dieser empfindliche Assay erfordert nur 10 μl Probe, erzeugt eine lineare Reaktion mit zunehmenden Peptidkonzentrationen (5 bis 1.000 μg/ml) und liefert Ergebnisse in einer stabilen endgültigen Fluoreszenz, die in nur fünf Minuten nachgewiesen werden kann.
Anwendungen:
- Empfohlen für die Verwendung mit Peptidmischungen und synthetischen Peptiden mit einem nicht blockierten N-Terminus (Amino-Terminus-markierte Peptide, z. B. TMT-markierte Peptide, sind mit diesem Assay nicht kompatibel)
- Normalisierung von Probenkonzentrationen für nachgelagerte quantitative Anwendungen
- Normalisierung von Probenladevolumen für LC-, MS- und LC/MS-Anwendungen
- Messung der Rückgewinnung nach Peptid-Aufreinigungsverfahren
Spezifikation
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Pierce™ | |
Fluoreszent | |
25 x 96-Well-Platten |
Peptid-Assay | |
Peptide, Protease-verdautes Protein | |
Test während des Prozesses |