Learn More
Thermo Scientific™ Cardiomyocyte Isolation Enzyme 2 (with thermolysin) (20X) for Pierce™ Primary Cell Isolation Kits
Einfache Isolierung und Kultivierung funktioneller primärer Kardiomyozyten mit hoher Viabilität
Marke:  Thermo Scientific™ 88289
80.94 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15265723
  • 114.00 CHF / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Thermo Scientific Pierce Isolierungskit für primäre Kardiomyozyten bietet Isolierungs- und Kultivierungsreagenzien für die optimale Ausbeute und Lebensfähigkeit von primären Kardiomyozyten aus neonatalen Maus- und Rattenherzen.
Das Isolierungskit für primäre Kardiomyozyten wurde entwickelt, um eine hohe Lebensfähigkeit und Reinheit der primären Kardiomyozyten mit validierten Reagenzien und einem optimierten Verfahren für den Enzymverdau und die Kultivierung zu erzielen. Das Kit enthält zwei gewebespezifische Dissoziationsenzyme, für die Primärzellkultur formulierte Medien und ein Supplement für das Wachstum von Kardiomyozyt-Zellkulturen, die die Isolierung, Anreicherung und das Wachstum von funktionellen Kardiomyozyten fördert. Das validierte Protokoll gewährleistet eine optimale Isolierung und reduziert die Verarbeitungszeit bei der Isolierung im Vergleich zu anderen Methoden erheblich. Die Zugabe des Kardiomyozyt-Wachstumssupplements zu Kulturzellen reichert diese weiter für Kardiomyozyten an. Kulturen wurden mit dem Inhalt des Kits bis zu 7 Tage aufrechterhalten.
Leistungsmerkmale:
  • Optimiert - Verfahren und Reagenzien, die für Lebensfähigkeit, Ausbeute, Reinheit und Anwenderfreundlichkeit optimiert sind
  • Zeitersparnis – Isolierungsprotokoll erfordert weniger als 2 Stunden im Vergleich zu den bis zu 21 Stunden bei anderen Methoden
  • Ausbeute – bietet eine 1,5- bis 4-fache Steigerung der Ausbeute im Vergleich zu selbst entwickelten Methoden und anderen kommerziell erhältlichen Kits
  • Lebensfähigkeit – bietet eine höhere Lebensfähigkeit als selbst entwickelte Methoden und andere kommerziell erhältliche Kits
  • Funktional – die in Kultur hergestellten Kardiomyozyten exprimieren die entsprechenden biochemischen Marker mit validierter Schlagaktivität
Lieferumfang:
  • Das komplette Kit beinhaltet Kardiomyozyt-Isolierungsenzym 1, Kardiomyozyt-Isolierungsenzym 2, Hanks' ausgewogene Salzlösung (HBSS), DMEM für die primäre Zellisolierung und Kardiomyozyt-Wachstumssupplement
Anwendungen:
  • Differenzierung von Kardiomyozyten
  • Immunhistochemie (IHC)
  • Funktionelle und biochemische Assays
  • Biologisch relevantes System für präklinische Arzneimittelforschung und Erstellung von prädiktiven Krankheitsmodellen
Produktdetails:
Aktuelle Methoden zur Dissoziation von Herzzellen von Herzgewebe erfordern einen wiederholten (5 bis 8 Inkubationen) oder langwierigen (> 16 Stunden) Enzymverdau, was zu einer reduzierten Ausbeute und Lebensfähigkeit isolierter Zellen führt. Das Pierce Primary Cardiomyocyte Isolation Kit bietet vollständig optimierte Reagenzien und ein Protokoll, das einen Überverdau bei der Isolierung und Zucht von Kardiomyozyten verhindert. Der gesamte Prozess von der Behandlung von Primärgewebe bis hin zur Aussaat von Zellen in Kulturgefäßen kann innerhalb von 2 Stunden abgeschlossen werden.
Durch die Verwendung von optimierten, gewebespezifischen Dissoziationsenzymen isoliert dieses Kit Kardiomyozyten mit größerem Ertrag und größerer Zellviabilität als bei Zellen, die mit bestehenden Methoden isoliert wurden. Die isolierten primären Kardiomyozyten exprimieren Kardiomyozyten-Proteinmarker und weisen eine kontraktile Funktion auf, wodurch ein Modellsystem für Studien zur Kontraktion, Ischämie, Hypoxie und Toxizität verschiedener Verbindungen entsteht.
Literatur:
1. Louch, W.E., (2011) Methods in cardiomyocyte isolation, culture, and Gene Transfer. J Mol Cell Cardiol. 51(3):288-98.
2. Chlopcikova, S., et al. (2001) Neonatal rat cardiomyocytes – a model for the study of morphological, biochemical and electrophysiological characteristics of the heart. Biomed. Papers 145(2):49-55.
3. Gorelik, J., et al. (2004) Comparison of arrhytmogenic effects of tauro- and glycoconjugates of cholic acid in an in vitro study of rat cardiomyocytes. Int. J. Obstet. Gynaecol., 111:867-70.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kit für die Isolierung von Zellen
Kardiomyozyten, Primärzellen
Fest
1 Fläschchen
Stabilität: 1 Jahr bei -20 °C
Die Enzymleistung wird bei zweimaligem Auftauen/Gefrieren nicht beeinträchtigt. Das verdünnte Enzym ist nicht stabil und wird für die Langzeitlagerung nicht empfohlen.
Ratte, Maus
Pierce™