Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™-Kit für die Umkehrphase-Peptid-Fraktionierung mit hohem pH-Wert
Erhöht die Proteinidentifizierung aus LC/MS-Analysen durch orthogonale Peptidfraktionierung komplexer Peptidproben mit dem Thermo Scientific™ Pierce™ High pH Reversed-Phase Peptid Fractionation Kit.
Marke: Thermo Scientific™ 84868
451.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22006" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Um die Deep-Proteom-Sequenzierung zu ermöglichen, ist es oft notwendig, die Probenkomplexität durch Fraktionierung in einer orthogonalen Dimension vor der LC/MS-Analyse zu reduzieren. Das Pierce High pH Reversed-Phase Peptid Fractionation Kit nutzt eine Hoch-pH-Umkehrphasenchromatographie zur Trennung von Peptiden durch Hydrophobizität und bietet eine hervorragende Orthogonalität bei LC-MS-Gradienten mit niedrigem pH-Wert und Umkehrphase. Das Kit wurde entwickelt, um die Proteinidentifizierung durch die Verwendung eines firmeneigenen Umkehrphasen-Harzes in einem anwenderfreundlichen Spin-Säulenformat mit einem Protokoll für eine hohe pH-Fraktionierung zu verbessern.
Das Thermo Scientific Pierce High pH Reversed-Phase Peptid Fractionation Kit erhöht die Proteinidentifizierung von LC/MS-Analysen durch orthogonale Peptidfraktionierung komplexer Peptidproben.
- Anwenderfreundlich – Harz im Einweg-Spin-Säulenformat
- Verbesserte Proteinidentifikationen - Proteinidentifikationen stiegen in diesem Fall um ≥50 % im Vergleich zu unfraktionierten Proben
- Reproduzierbar - Elutionsprofile und fraktionale Auflösung variieren um weniger als 20 %
- Optimiert – robustes Verfahren zur maximalen Proteinidentifizierung und Peptidrückgewinnung bei minimaler fraktionaler Überlappung
- Kompatibel - Reagenzien, die mit einer Vielzahl komplexer Proben validiert wurden, einschließlich TMT™ markierter Peptide
Das Kit wurde entwickelt, um die Proteinidentifizierung durch die Verwendung eines firmeneigenen Umkehrphasenharzes in einem anwenderfreundlichen Spin-Säulenformat mit einem Protokoll für eine Fraktionierung bei hohem pH-Wert zu verbessern. Im Gegensatz zur starken Kationenaustausch-Fraktionierung (SCX) ist für Umkehrphasenfraktionen mit hohem pH-Wert vor der LC/MS-Analyse kein zusätzlicher Entsalzungsschritt erforderlich.
Das Umkehrphasen-Peptidfraktionierungskit mit hohem pH-Wert enthält einen Puffer mit hohem pH-Wert (0,1 % Triethylamin) und zwölf Spin-Säulen mit pH-resistentem Umkehrphasenharz. Jede Umkehrphasenfraktionierungs-Spin-Säule ermöglicht die Fraktionierung von 10 bis 100 μg Peptidprobe mit einer Mikrozentrifuge.
Mit diesem Kit können native, phosphorylierte sowie mit Tandem Mass Tag™ (TMT) markierte und andere komplexe Peptidmischungen fraktioniert werden. Die Kombination der von den einzelnen Fraktionen generierten Suchergebnisse trägt zur Verbesserung der Proteinsequenzabdeckung bei und erhöht die Anzahl der identifizierten Proteine im Vergleich zu unfraktionierten Proben.
Anwendungen:
- Reduzierung der Probenkomplexität zur Identifizierung von Zielobjekten
- Durchführung von Systembiologiestudien
- Reduzierung der Probenkomplexität zur Verbesserung von Quantifizierungsstudien
Spezifikation
Mikrozentrifuge | |
Pierce™ | |
Peptide, Protease-verdautes Protein | |
Massenspektrometrie | |
Fraktionierung |
Peptid-Fraktionierungskit | |
Umkehrphasenfraktion-Spin-Säulen, 12 Säulen Triethylamin (0,1 %), 100 ml Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C). |
|
Peptide | |
Kit | |
12 Reaktionen |