Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ D-Luciferin, Monokaliumsalz
Leuchtkäfer-Luziferase-Substrat für In-vitro- und In-vivo-Anwendungen
160.00 CHF - 1078.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei oder unter –20 °C lagern. |
---|---|
Nachweisverfahren | Biolumineszierend |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ATP Assay, Gen-Reporter-Assay |
Produktlinie | Pierce™ |
Substrateigenschaften | Chemisches Substrat |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15215733
|
Thermo Scientific™
88293 |
100 mg |
160.00 CHF
100 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15205733
|
Thermo Scientific™
88292 |
1 g |
1078.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific Pierce D-Luziferin ist mit einer Reinheit von mehr als 99 % als Mononatrium- und Monokaliumsalz erhältlich und bietet Komfort und hohe Leistung bei niedrigen Kosten in Reporterassays mit Leuchtkäfer-Luziferase.
Luziferin dient als Substrat für Biolumineszenzreaktionen mit dem Leuchtkäfer-Luziferase-Enzym. Gefriergetrocknete Kalium- und Natriumsalze von Leuchtkäfer-Luziferin sind stabil und leicht löslich. Beide Formulierungen sind für eine Vielzahl von Assays auf Luziferase-Basis bei In-vivo-Bildgebung und In-vitro-Biolumineszenz geeignet. (Die Entscheidung, welche der beiden Formen verwendet wird, ist eine Frage der Forscherpräferenz.) Zu den Anwendungen gehören ATP-Assays, Genreporterassays, Hochdurchsatz-Sequenzierung und verschiedene Kontaminationsassays im gesamten Biotechnologiebereich. Bei der In-vivo-Bildgebung ermöglicht die Injektion von Luziferin in Modellsystemen die nicht invasive Echtzeitüberwachung des Krankheitsverlaufs und/oder der Arzneimittelwirksamkeit mittels Biolumineszenz.
Leistungsmerkmale:
- Hohe Reinheit, normalerweise über 99,7 %, nachgewiesen durch HPLC und FTIR
- Hervorragende Leistung bei In-vitro-Anwendungen
- Geeignet für die In-vivo-Bildgebung
- Genreporterassays
- ATP-Assays
- Für hohen Durchsatz geeignet
- Kontaminationsassays
- Biolumineszente In-vivo-Bildgebung
- Medikamenten-Screening
- Multiplex-Assays zur Untersuchung von Off-Target-Effekten
- Signaltransduktionsweganalyse
Spezifikation
Bei oder unter –20 °C lagern. | |
ATP Assay, Gen-Reporter-Assay | |
Chemisches Substrat |
Biolumineszierend | |
Pierce™ | |
Luziferase-Substrat |