Learn More
Thermo Scientific™ COD (Chemical Oxygen Demand) Kalibrierstandards für AQUAfast Kolorimeter
COD (Chemical Oxygen Demand)-Kalibrierstandards werden für Orion™ AQUAfast Kolorimeter verwendet und eignen sich ideal für Abwasser- und Umwelttests.
127.64 CHF - 140.70 CHF
Spezifikation
Menge | 475 ml |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | AQUAfast™ Kolorimeter |
Zertifizierung/Konformität | EPA |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umwelt- und Abwasserüberwachung |
Produktcode | Marke | Konzentration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konzentration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10316522
|
Thermo Scientific™
CODS01 |
1000ppm |
127.64 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11707757
|
Thermo Scientific™
CODS10 |
10000ppm |
140.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
CSB-Kalibrierstandards (chemischer Sauerstoffbedarf, CSB) sind für die Verwendung mit Orion™ AQUAfast Kolorimetern wie AQ4000 Advanced Kolorimeter und Orion AQUAfast II AQ2040 Kolorimeter geeignet. CSB-Chemien können mit diesen Kolorimetern gemessen werden und eignen sich ideal für die Umwelt- und Abwasserüberwachung. Die Kalibrierstandards werden vor der Verwendung der Geräte zur Überprüfung der Funktionen verwendet.
- Kann verwendet werden mit: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ2040
- Zwei Kalibrierstandards: 1000 ppm und 10000 ppm, beide in 475 ml-Flaschen
Bestellinformation
Reagenzien separat erhältlich.
Spezifikation
475 ml | |
AQUAfast™ Kolorimeter | |
EPA | |
Umwelt- und Abwasserüberwachung |