Learn More
Nunc™ Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank Gefäßsysteme ohne Kodierung
Die Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank Gefäßsysteme ohne Kodierung eignen sich zur Lagerung diagnostischer und biologischer Proben bis hin zu flüssigem Stickstoff in der Gasphase.
Marke: Nunc™ 374223-BR
613.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diagnostische und biologische Proben bei Temperaturen bis zur Gasphase von Flüssigstickstoff in Thermo Scientific™ Nunc™ uncodierten Cryobank-Fläschchensystemen lagern.
Aufnahmen von Diagnose- und biologischen Proben bis zur Dampfphase flüssigen Stickstoffs in Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank Gefäßsystemen ohne Kodierung, kompatibel mit Verschluss-/Entdeckleranlagen und Etikettierungsoptionen. Cryobank-Produkte sind in Größen zwischen 0.5 und 5.0 ml und mit verschiedenen Zertifizierungen lieferbar.Sichere Nachverfolgung
- Durch die solide einteilige Konstruktion wird das Risiko vermieden, dass Etiketten während der Kryolagerung abfallen. So bleibt die Identität wertvollen Probenmaterials erhalten
Ausgezeichnetes Aufbewahrungsformat
- Cryobank-Röhrchen sind in platzsparenden Gestellen im Mikrotiterplattenformat lieferbar oder können in herkömmlichen Kryoboxen gelagert werden, die Ihrem bevorzugten Format zur Lagerung entsprechen
- Das Mikrotiterplattenformat ist kompatibel mit Ihren vorhandenen Mehrkanalpipettierern und automatisierten Anlagen zur Handhabung von Flüssigkeiten
- Die einzigartige Antirotationsfunktion ermöglicht die Kompatibilität mit automatisierten Verschluss-/Entdeckleranlagen in Einzel-, 8 Kanal- oder ganzen Gestelloptionen, um mehrere Durchsatzanforderungen zu erfüllen
- TPE-dichte Kappe aus Polypropylen für überlegene Abdichtung bei Lagerung bei hohen oder niedrigen Temperaturen
- Oberfläche mit niedriger Bindung ermöglicht maximale Rückgewinnung von Proben mit niedriger Konzentration
Zertifiziert, um Ihre Aufbewahrungsanforderungen zu erfüllen
- CE-zertifiziert und entspricht den IATA-Anforderungen für Diagnose und Transport
- Zertifiziert frei von DNAse/RNAse (0.5/1.0 ml), Nicht-pyrogenisch (LAL-Test), nicht-toxisch (Test USP-Klasse VI)
- Sterilitätssicherungsstufe 10-6 für die Aufbewahrung empfindlichster Proben
Strenge Qualitätskontrolle
- Überprüfung durch Lecktest wird während des Herstellungsprozesses zur Gewährleistung der Integrität der Probe beibehalten
Spezifikation
klar | |
2 ml | |
48 | |
Keiner | |
Im Gestell, 48 |
Steril | |
480 | |
Nunc | |
Polypropylen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.