Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Spritzenfilter – 25 mm Durchmesser
Aufnahme von Probenvolumina von 10 bis 50 ml
Marke: Thermo Scientific™ 199-2020
Additional Details : Gewicht : 2.91000kg
Beschreibung
Netzmittelfreies Celluloseacetat (SFCA)
- Geringe Proteinbindung
- Ideal für die Sterilfiltration und Klärfiltration von biologischen/immunologischen Proben, Zellkulturmedien und Zusatzstoffen und von biologischen Flüssigkeiten
- Ohne Netzmittel
- Modifiziertes Acryl-Gehäuse
- Die Membran der Wahl für die Sterilfiltration
- Geringe Proteinbindung
- Ideal für die Sterilfiltration und Klärfiltration von Puffern, wässrigen Lösungen und Reagenzien
- Modifiziertes Acryl-Gehäuse
- Steril
- Von Natur aus hydrophil, geringer Anteil an extrahierbaren Substanzen
- Geeignet für die Sterilfiltration von kryoprotektiven Substanzen wie DMSO und bei wässrigen/biologischen und nicht wässrigen/HPLC/GC-Lösungsmittelanwendungen
- Polypropylen-Gehäuse
- Autoklavierbar
Spezifikation
PTFE | |
Nonsterile | |
10 to 100 mL (sample) |
0.2 μm | |
Polypropylene | |
25 mm |