Learn More
Thermo Scientific™ Multifuge X4F and X4FR Pro Centrifuges
Ergonomically designed, Pro series touch screen enables easier programming for quicker results--plus easily access and track all runs, rotor life and centrifuge health
Marke: Thermo Scientific™ 75009536
19354.50 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Description
Thermo Scientific™ Multifuge™ X4F and X4FR General Purpose Pro Floor Standing Centrifuges provide unmatched performance and versatility with an easy-to-use, full-color touch screen interface. Quickly and securely swap between 18 unique rotor options with the tool-less Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange. Save bench space with this floor standing model, standard with lockable casters for easy storage and to facilitate cleaning in clean room environments.
Available for purchase individually or in convenient application-based packages.
Das ausgeklügelte Rotormanagementsystem optimiert Beschleunigen und Abbremsen sowie Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen:
- Aerosoldichtes System, lässt sich mit einem Klick aerosoldicht verschließen. Schraubverschlüsse und komplizierte Klammern werden dadurch überflüssig.
- Das System kann auch mit Handschuhen einhändig geöffnet und geschlossen werden.
- Die übersichtliche Bedienoberfläche vereinfacht die Bedienung, zeigt ausführliche Informationen zu vielen Betriebsparametern sowie den Verarbeitungsstatus an und gewährleistet so eine optimale Leistung
Specifications
EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15 | |
Multifuge X4FR Pro-MD; 220-240V | |
25.830 x g mit 30x 2 Mikroliter-Rotor | |
Ja | |
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil | |
Rotoren sind separat zu erwerben | |
Kann bis zu 100 Programme speichern | |
9 Beschl./10 Verzög. | |
Je | |
Nein | |
Universalzentrifuge | |
83,5 x 56,6 x 69 cm (32,8 x 22,3 x 27,2 in.) | |
Cleanroom compatibility Class ISO 7 according to DIN EN ISO 14644-1 |
Mikroprozessor | |
4 x 1000 ml mit TX-1000 Rotor | |
15.200 U/min (30x 2 Mikroliter-Rotor) | |
LCD-Anwenderoberfläche mit hohem Kontrast, Drucktaste | |
Energieeffizient, weniger Abfall | |
Front, top, sides: PC-ABS plastic painted with 2K PUR-based lacquer; metal housing: cold rolled steel with powder paint; centrifuge bowl: stainless steel; centrifuge feet: lockable casters | |
IVD-zertifiziert | |
Bis zu 100 Programme über die vollfarbige Berührungsanwendungsoberfläche wählbar | |
18 Rotor options available | |
SMARTSpin Unwuchterkennung, Finger-Klemmschutz, bruchsichere Konstruktion | |
No | |
208/230 V |