Learn More
Thermo Scientific™ Megafuge ST4F Plus Centrifuge Series
GREENER_CHOICE
Ergonomic design, standard high contrast user interface for up to 6 saved programs with simple push-button operation for routine applications.
Marke:  Thermo Scientific™ 75009947
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17110609
  • 14662.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
The ST4F/ST4FR Plus series floor standing centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. This high-capacity and versatile unit offers consistent performance and is ideal for routine applications. Quickly and securely swap between 13 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. This compact floor standing unit is on casters and can easily be moved for cleaning or storage.
Thermo Scientific SMARTSpin Technologie:
  • Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck
  • System spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen
  • Einfacher Zugriff auf die Rotorkammer ermöglicht eine schnelle Reinigung und ergibt eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15
4 x 1000 ml mit TX-1000 Rotor
15.200 U/min (30x 2 Mikroliter-Rotor)
LCD-Anwenderoberfläche mit hohem Kontrast, Drucktaste
Energieeffizient, weniger Abfall
Kann bis zu 6 Programme speichern
9 Beschl./10 Verzög.
Je
SMARTSpin Unwuchterkennung, Finger-Klemmschutz, bruchsichere Konstruktion
Ja
208/240 V
Mikroprozessor
25.830 x g mit 30x 2 Mikroliter-Rotor
No
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil
Rotoren sind separat zu erwerben
Nur für den allgemeinen Gebrauch
Bis zu sechs Programme über eine Drucktaste wählbar und eine LCD-Anwenderoberfläche mit hohem Kontrast
Nein
Universalzentrifuge
83,5 x 56,6 x 69 cm (32,8 x 22,3 x 27,2 in.)