Learn More
Thermo Scientific™ Locator™ kryogene Gestell- und Boxensysteme
Ein Inventarsystem zum schnellen und einfachen Finden von Zellproben
Marke: Thermo Scientific™ HR509X1A
Includes: Indizierte Ständer aus Edelstahl, die genau in den Behälter passen. Jedes Gestell verfügt über individuelle Lagerbereiche, in die jeweils eine Thermo Scientific Nalgene™ Kryolagerungsbox passt.
Requires : Nalgene Kryoboxen (müssen separat bestellt werden). Jede Box verfügt über einzeln nummerierte Aufnahmebereiche für Fläschchen in Größen von 2.0 ml und kleiner.
Beschreibung
Kompakte Bauweise minimiert die Anforderungen an die Stellfläche und maximiert gleichzeitig die Lagerkapazität. Geeignet für manuelle und computergesteuerte Inventarisierungsmethoden. Vielschichtisolierte Behälter in spezieller, enghalsiger Ausführung, die die Verdampfung minimiert und so den Flüssigstickstoff zurückbehält.
- Hervorragende Temperaturkonstanz: Proben werden selbst bei einem Füllstand von unter 2 Zoll (5 cm) flüssigem Stickstoff noch bei unter -180 °C gelagert.
- Die Ultraschall-Pegelüberwachung schützt unersetzliche Proben bei minimaler LN2-Verlustrate/-Verdampfung .
- Zusätzliche Vakuumisolierung minimiert die Verdampfung des Flüssigstickstoffs und senkt die Betriebskosten
- Optionale Füllstandsüberwachung mit kontinuierlicher LED-Anzeige des Flüssigstickstofffüllstands löst visuellen und akustischen Alarm aus, wenn der Pegel unter den sicheren Bereich von ca. 1 Zoll (2.5 cm) fällt
- Ein optionaler Alarm warnt den Anwender im Falle eines übermäßigen Flüssigstickstoffverlusts
- Sicheres Schnappschloss verhindert unbefugten Zugang
Locator Jr.
- Statische Rückhaltezeit: 70 Tage
- 1600 (100/Box)1
- Verdampfungsrate: 0.85 l/Tag
- Statische Rückhaltezeit: 112 Tage
- 3600 (100/Box)2
- Verdampfungsrate: 0.99 l/Tag
- Statische Rückhaltezeit: 185 Tage
- 1800 (25/Box)3
- Verdampfungsrate: 0.6 l/Tag
Certifications
CSA, CE
Spezifikation
Kryo-Gestell | |
Locator 8 |