Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific Validierungsservice mit Temperaturkartierung für Flüssigstickstoff-Lagerausrüstung für CryoPlus™ Lagersysteme
Bleiben Sie konform mit unserer branchenweit exklusiven, kostenlosen Requalifizierungsgarantie, die bei jedem Thermo Scientific Validierungsservice mit Temperaturkartierung von Flüssigstickstoff-Lagerausrüstung für Thermo Scientific CryoPlus™ Lagersysteme
Marke: Unity Lab Services™ IOPQPCKE89003506
4322.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IQ
- Auspacken, Montage und Installation Verifiziert, dass die Geräte, Handbücher, Verbrauchsmaterialien und weiteres Zubehör unbeschädigt wie im Auftrag angegeben geliefert wurden. Überprüft, ob die Ausrüstung montiert und installiert ist und ob erste Diagnosetests durchgeführt wurden. Alle während der Montage und Installation festgestellten anormalen Ereignisse wurden dokumentiert.
- Versorgung, Einrichtung und Umgebung Verifiziert, dass der Installationsstandort die vom Hersteller angegebenen Umgebungsanforderungen zufriedenstellend erfüllt.
OQ
- Systemkomponenten-Informationen Detaillierte Konfigurationsinformationen für jede Systemkomponente wurden aufgezeichnet.
- OQ-Grenzwerte: Aufzeichnung einer Liste der vom Hersteller empfohlenen Grenzwerte, um sicherzustellen, dass das System wie erwartet funktioniert.
- Funktionstests und -ergebnisse der Ausrüstung: Testen Sie wichtige Gerätefunktionen, um sicherzustellen, dass das Gerät wie vom Hersteller vorgesehen und vom Anwender benötigt funktioniert. Hierbei handelt es sich um eine Reihe ausgewählter wichtiger Geräteparameter für Tests gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck des Geräts. - Wichtige Tests: Tür offen, Stromausfall, Temperaturalarme
Temp.-Kart.
- Tests und Ergebnisse der Temperatukartierung: Testen Sie wichtige Gerätefunktionen, um sicherzustellen, dass das Gerät in Übereinstimmung mit dem vorgesehenen Verwendungszweck des Systems betrieben wird.
- - Mehrpunkt-Temperaturkartierung über einen Zeitraum von 24 Stunden mit Datenintervallen von 1 Minute. Mit Gefrierzyklustests der Flüssigphasenkühlung, Superkühlung, Phasenwechsel zu Feststoff
Spezifikation
Thermo Scientific Flüssigstickstoff-Lagerausrüstung einschließlich Thermo Scientific CryoPlus™ Lagersysteme | |
Validation (IQ/OQ/PQ) includes a standardized protocol procedure, IQ: Verify Installation and environmental conditions, OQ: Verify operation to design specification, perform empty chamber temperature mapping, open door and power loss testing. Temperature Mapping: 24 hours of multi-point mapping. Includes Freezing Cycle testing of liquid phase cooling , super cooling, phase change to solid. | |
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort. | |
Anreise in größere Ballungsgebiete. Installation ist nicht enthalten. Das Gerät muss 24 Stunden vor einer Vor-Ort-Wartung eingeschaltet werden und auf Temperatursollwert sein. |