Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Validierungsservice für Flüssigstickstoff-Lagerausrüstung
Bleiben Sie konform mit unserer branchenweit exklusiven, kostenlosen Requalifizierungsgarantie, die bei jedem Thermo Scientific Validierungsservice für Flüssigstickstoff-Lagerausrüstung für die hocheffizienten Kryoröhrchen Thermo Scientific CryoExtra™ folgender Modelle enthalten ist: CE8180, CE8120, CE8140, CE8194
Marke: Unity Lab Services™ IOQPCKE89003811
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
Beschreibung
IQ
- Auspacken, Montage und Installation Verifiziert, dass die Geräte, Handbücher, Verbrauchsmaterialien und weiteres Zubehör unbeschädigt wie im Auftrag angegeben geliefert wurden. Überprüft, ob die Ausrüstung montiert und installiert ist und ob erste Diagnosetests durchgeführt wurden. Alle während der Montage und Installation festgestellten anormalen Ereignisse wurden dokumentiert.
- Versorgung, Einrichtung und Umgebung Verifiziert, dass der Installationsstandort die vom Hersteller angegebenen Umgebungsanforderungen zufriedenstellend erfüllt.
OQ
- Systemkomponenten-Informationen Detaillierte Konfigurationsinformationen für jede Systemkomponente wurden aufgezeichnet.
OQ-Grenzwerte: Aufzeichnung einer Liste der vom Hersteller empfohlenen Grenzwerte, um sicherzustellen, dass das System wie erwartet funktioniert. - Funktionstests und -ergebnisse der Ausrüstung: Testen Sie wichtige Gerätefunktionen, um sicherzustellen, dass das Gerät wie vom Hersteller vorgesehen und vom Anwender benötigt funktioniert. Hierbei handelt es sich um eine Reihe ausgewählter wichtiger Geräteparameter für Tests gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck des Geräts.
Wichtige Tests: Tür offen, Stromausfall, Temperaturalarme
Spezifikation
Thermo Scientific Lagerausrüstung für Flüssigstickstoff einschließlich Thermo Scientific CryoExtra™ hocheffiziente Kryoröhrchen der Modelle: CE8180, CE8120, CE8140, CE8194 | |
Die Validierung (IQ/OQ) umfasst ein standardisiertes Protokollverfahren, IQ: Überprüfung der Installations- und Umgebungsbedingungen, OQ: Überprüfung des spezifikationsgemäßen Betriebs, bei offener Tür und Leistungsverlusttest. | |
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort. | |
Anreise in die wichtigsten Ballungsgebiete. Die Installation ist nicht enthalten. Das Gerät muss 24 Stunden vor der Vor-Ort-Wartung eingeschaltet und auf den Temperatursollwert eingestellt sein |