Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS(C18)-Säulen, 10 μm Partikelgröße
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 10 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 30110-304630
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11547461
  • 738.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hohe Effektivität und nachgewiesene Reproduzierbarkeit
  • Außergewöhnlich zuverlässig
  • Trennung eines breiten Spektrums an Verbindungen, einschließlich unpolarer, mäßig polarer und lipophilischer Verbindungen wie Triglyceride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
300 mm
2 bis 8
170 m²/g
Gehäuse L1
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
4.6 mm
10 μm
120 Å
60 °C
C18
10%