Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS(C18)-Säulen, 10 μm Partikelgröße
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 10 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 30110-154630
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Effektivität und nachgewiesene Reproduzierbarkeit
- Außergewöhnlich zuverlässig
- Trennung eines breiten Spektrums an Verbindungen, einschließlich unpolarer, mäßig polarer und lipophilischer Verbindungen wie Triglyceride
Spezifikation
Analysesäule | |
150 mm | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
L1 | |
Hypersil, klassisch | |
10% | |
Ja |
4.6 mm | |
10 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
C18 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |