Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 (C18) HPLC-Säulen, 3 und 5 μm Partikelgröße
Eine umfangreich getestete, zuverlässige L1-Alternative zu vielen älteren Säulenmarken, auf die häufig in den gültigen Verfahren verwiesen wird
Marke:  Thermo Scientific™ 31605-204630
Artikelnummer. 11547511
  • 699.72 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Basierend auf Kieselgel des Typs A
  • Sehr gute Reproduzierbarkeit
  • Selektivität über einen breiten Anwendungsbereich
  • Hergestellt nach ISO 9001:2000-Qualitätsnormen
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Compliance
Hergestellt nach ISO 9001:2000-Qualitätsstandards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
200 mm
2 bis 8
220 m²/g
C18
11%
Umkehrphase
4.6 mm
5 μm
80 Å
Gehäuse L1
Silika
Umkehrphase