Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS-2 Cyano (CN) Mixed Mode HPLC Column, 5 μm, 4 mm x 150 mm
Carbon Load: 4%; Pore Size: 120 Å; Column Phase: Reversed Phase and Normal Phase
Marke: Thermo Scientific™ 31805-154030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
A cyanopropyl phase for both normal and reversed phase HPLC
- Operates in both normal and reversed phase modes
- More rapid mobile phase equilibration compared with silica in normal phase
- Not deactivated by traces of water in normal phase
- When used as a reversed phase material, cyano selectivity complements the alkyl chain bonded phases, but with lower hydrophobicity
- One of the least retentive of reversed phase materials and, therefore, useful to separate polar compounds
Bestellinformation
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
4 mm | |
5 μm | |
170 m²/g | |
Cyano (CN) | |
4% | |
Ja |
150 mm | |
120 Å | |
L10 | |
Silika | |
Mixed-Mode | |
Normal- und Umkehrphase |