Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS-Phenyl-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Außergewöhnliche Stabilität und alternative Selektivität im Vergleich zu C18 und C8 Säulen
649.86 CHF - 650.76 CHF
Spezifikation
Partikelgröße 3 μm
Porengröße 130 Å
Oberfläche 170 m²/g
USP-Typ L11
Stationäre Phase Phenyl (Ph)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10563415
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
28903-104630
100 mm 4.6 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10160743
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
28903-102130
100 mm 2.1 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochwertige, Basen-deaktivierte Säulen
  • Einmalige Selektivität für aromatische und leicht polare Verbindungen
  • Hergestellt unter ISO 9001:2000-Bedingungen
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
3 μm
170 m²/g
Phenyl (Ph)
Umkehrphase
130 Å
L11
5%
Umkehrphase