Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Säulen, 3 und 5 μm Partikelgröße
Vielseitige Aminopropylphase mit hervorragenden chromatographischen Eigenschaften in drei Modi: schwacher Anionenaustausch, Umkehrphase und Normalphase
Brand:  Thermo Scientific™ 30703-153030
 View more versions of this product
Product Code. 10703226
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
  • Im Umkehrphasen-Modus eignen sich die Hypersil APS-2 Säulen besonders für die Kohlenhydrat-Analyse; zusätzliche Empfindlichkeit für Zucker
  • Alternative Selektivität im Vergleich zu Silika bei der Normalphasenchromatographie
Order Info
Weitere Säulengrößen lieferbar. Auch in 10 μm erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
3 mm
3 μm
120 Å
60 °C
Amino (NH2)
2%
Nein
150 mm
2 bis 8
170 m²/g
L8
Silika, kugelförmig, vollporös,Typ A
Mixed-Mode
Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers