Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Säulen, 3 und 5 μm Partikelgröße
Vielseitige Aminopropylphase mit hervorragenden chromatographischen Eigenschaften in drei Modi: schwacher Anionenaustausch, Umkehrphase und Normalphase
Marke: Thermo Scientific™ 30703-124030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Im Umkehrphasen-Modus eignen sich die Hypersil APS-2 Säulen besonders für die Kohlenhydrat-Analyse; zusätzliche Empfindlichkeit für Zucker
- Alternative Selektivität im Vergleich zu Silika bei der Normalphasenchromatographie
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar. Auch in 10 μm erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
4 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Amino (NH2) | |
Silika, kugelförmig, vollporös,Typ A | |
Mixed-Mode | |
Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC |
125 mm | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
Gehäuse L8 | |
Hypersil, klassisch | |
2% | |
No |