Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Säulen, 3 und 5 μm Partikelgröße
Vielseitige Aminopropylphase mit hervorragenden chromatographischen Eigenschaften in drei Modi: schwacher Anionenaustausch, Umkehrphase und Normalphase
Marke:  Thermo Scientific™ 30703-254630
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10553288
  • 766.19 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Im Umkehrphasen-Modus eignen sich die Hypersil APS-2 Säulen besonders für die Kohlenhydrat-Analyse; zusätzliche Empfindlichkeit für Zucker
  • Alternative Selektivität im Vergleich zu Silika bei der Normalphasenchromatographie
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar. Auch in 10 μm erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4.6 mm
3 μm
120 Å
60 °C
Amino (NH2)
2%
No
250 mm
2 bis 8
170 m²/g
Gehäuse L8
Silika, kugelförmig, vollporös,Typ A
Mixed-Mode
Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC