Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Säulen, 3 und 5 μm Partikelgröße
Vielseitige Aminopropylphase mit hervorragenden chromatographischen Eigenschaften in drei Modi: schwacher Anionenaustausch, Umkehrphase und Normalphase
Marke:  Thermo Scientific™ 30703-104030
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10458194
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Im Umkehrphasen-Modus eignen sich die Hypersil APS-2 Säulen besonders für die Kohlenhydrat-Analyse; zusätzliche Empfindlichkeit für Zucker
  • Alternative Selektivität im Vergleich zu Silika bei der Normalphasenchromatographie
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar. Auch in 10 μm erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 mm
3 μm
120 Å
60 °C
Amino (NH2)
Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A
Mixed-Mode
Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
100 mm
2 bis 8
170 m²/g
L8
Hypersil, klassisch
2%
No