Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET FFPE DNA Purification Kit
Schnelle und bequeme DNA-Aufreinigung mithilfe von Kieselgelmembranen aus mit Formalin fixierten, in Paraffin eingebetteten Gewebeproben (FFPE)
265.00 CHF - 1274.00 CHF
Spezifikation
Säulentyp Spin-Säule
Format Zentrifugationssäule
Isolation Technology Spin-Säule
Probentyp FFPE, Fixierte Proben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung der nächsten Generation, quantitativer Echtzeit-PCR (qPCR), PCR
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15246187
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
K0881
50 Aufreinigungen
265.00 CHF
50 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15256187
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
K0882
250 Aufreinigungen
1274.00 CHF
250 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Kit nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spinsäule, wodurch die Notwendigkeit für teure Harze, toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen oder langwierige Alkoholfällungen entfällt. Das Standardverfahren dauert nach der Zelllyse weniger als 20 Minuten und erbringt gereinigte DNA mit einer Länge von mehr als 30 kb. Isolierte DNA kann direkt für PCR, Southern Blot und Enzymreaktionen verwendet werden.
Formalinfixierte und paraffineingebettete Gewebeproben (FFPE) werden routinemäßig aus humanen chirurgischen Gewebeproben hergestellt, sodass sie jahrelang in Archiven aufbewahrt werden können. Das Thermo Scientific GeneJET FFPE DNA Purification Kit dient zur schnellen und bequemen Aufreinigung von DNA aus verschiedenen Mengen archiviertem FFPE-Gewebe. Für die genomische DNA-Extraktion können bis zu 8 Schnitte (10 μm Dicke) von FFPE-Proben aus verschiedenen Geweben ohne Inkubation über Nacht verwendet werden. Die Eliminierung toxischer Reagenzien, die häufig für die Entparaffinisierung verwendet werden (d. h. Xylol), ermöglicht ein sicheres DNA-Aufreinigungsverfahren mit hohen DNA-Ausbeuten und ausgezeichneter Qualität. Jedes Präparat gewinnt bis zu 8 μg genomische DNA zurück, die in Volumina von 20 μl eluiert werden kann und konzentrierte Proben ermöglicht. Aufgrund der hohen Effizienz beim Decrosslinking zeigt qualitativ hochwertige gereinigte DNA zuverlässige Leistung in empfindlichen Downstream-Prozessen wie qPCR, PCR (Amplikone bis 1 kb) oder NGS-Bibliotheksvorbereitung.
Überblick
  • Hochwertige DNA – Geeignet für PCR und qPCR
  • Schnell – Das Verfahren kann innerhalb von 2 Stunden abgeschlossen werden
  • Sicher – Nicht toxische Lösungsmittel
  • Effizient – Ausbeute von bis zu 8 μg aufgereinigter DNA
Anwendungen
  • PCR
  • qPCR
  • Vorbereitung der NGS-Bibliothek
Enthält
  • Proteinase K-Lösung
  • RNase-A-Lösung
  • Verdaupuffer
  • Bindungspuffer
  • Waschpuffer I (Konz.)
  • Waschpuffer II (Konz.)
  • Elutionspuffer
  • GeneJET DNA-Aufreinigungssäulen & für Entnahmeröhrchen
  • Entnahmeröhrchen
  • Detailliertes Protokoll
Gefährlich: Nein
Qualitätskontrolle:
  • Das GeneJET Aufreinigungskit für genomische DNA isoliert genomische DNA aus 200 μl Blut und 5 mg Säugetiergewebe gemäß den empfohlenen Protokollen.
  • Die aufgereinigte genomische DNA hat ein A260/280-Verhältnis von ≥1,7.
  • Nach der Agarose-Gelelektrophorese und der Ethidiumbromidfärbung ist ein einzelnes Band von mehr als 30 kb zu sehen.
  • Gereinigte genomische DNA wird durch PCR-Amplifikation eines Single-copy-Gens und Verdau mit FastDigest Restriktionsenzymen ausgewertet.
Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
Isolierte genomische DNA eignet sich bestens für die Verwendung in gängigen molekularbiologischen Verfahren, wie z. B.:—PCR und qPCR, —FastDigest und konventioneller Restriktionsverdau, —Southern Blot.
Bestellinformation
Bestellungen, die Montags bis Mittwochs aufgegeben werden, werden am nächsten Tag verschickt; Bestellungen, die donnerstags und freitags aufgegeben werden, werden am darauffolgenden Montag verschickt.
Spezifikation
Spezifikation
Spin-Säule
Spin-Säule
Sequenzierung der nächsten Generation, quantitativer Echtzeit-PCR (qPCR), PCR
GeneJET
Genomische DNA
Zentrifugationssäule
FFPE, Fixierte Proben
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
FFPE DNA-Aufreinigungskit
< 20 min
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • GeneJET FFPE DNA Purification Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Proteinase, Guanidine hydrochloride