Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Forma™ CO2-Inkubatoren
Kann verwendet werden mit: Forma Serie II wasserummantelter CO2-Inkubator
Marke: Thermo Scientific™ 190645
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Forma™ Serie CO2 Inkubatoren können Sie CO2 und Temperatur präzise steuern. Zubehör für den Forma™ CO2 -Inkubator ist ein wichtiger Bestandteil des optimalen Betriebs.
- Präzise Kontrolle
- Auswahl an TC- oder IR-Sensoren
- Überragende Eigenschaften zur Wiederherstellung der Parameter
- Kontinuierliche Kontaminationskontrolle
Spezifikation
TC-Sensor oder IR-Sensor | |
Forma Serie II wasserummantelter CO2-Inkubator | |
LED | |
Kammerkühlelement |